Merck
413615
Sigma-Aldrich
ヨウ化バリウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
別名:
ジヨードバリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaI2
CAS番号:
分子量:
391.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.995% trace metals basis
フォーム:
beads
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
740 °C (lit.)
密度
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ダイヤモンドライクカ-ボン(DLC)の前駆体であるポリ(フェニルカルビン)の合成に用いられます
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
413615-BULK:
413615-VAR:
413615-5G-PW:
413615-5G:4548173147383
413615-25G:4548173147376
413615-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gurdip K Daffu et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 28(11), 501-506 (2015-08-06)
The catalytic bioscavenger phosphotriesterase (PTE) is experimentally an effective antidote for organophosphate poisoning. We are interested in the molecular engineering of this enzyme to confer additional functionality, such as improved in vivo longevity. To this aim, we developed PTE cysteine
Rieke, R.D.; Chen. T-A.
Chemistry of Materials, 6, 576-576 (1994)