Merck
417696
Sigma-Aldrich
ビス[ビス(トリメチルシリル)アミド]亜鉛
greener alternative
97%
別名:
ビス[1,1,1-トリメチル-N-(トリメチルシリル)シランアミナト]亜鉛, ビス[ビス(トリメチルシリル)アミド]亜鉛, 亜鉛ビス(ヘキサメチルジシラジド), 1,1,1,3,3,3-ヘキサメチルジシラザン 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3Si]2N]2Zn
CAS番号:
分子量:
386.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
12.5 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Zn]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Zn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI Key
ZCCUYQBZUVUONI-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
  • Cooperative effects of Schiff base binuclear zinc complexes on the synthesis of aliphatic and semi-aromatic polyesters.: This study explores the cooperative effects of binuclear zinc complexes in the synthesis of various polyesters, highlighting the potential of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] in enhancing polymerization efficiency and selectivity (Santulli et al., 2023).
  • Synthesis, solution dynamics and chemical vapour deposition of heteroleptic zinc complexes via ethyl and amide zinc thioureides.: The authors discuss the synthesis and dynamics of zinc complexes for chemical vapor deposition, emphasizing the role of zinc bis[bis(trimethylsilyl)amide] as a precursor in developing high-purity metalorganic films (Bhide et al., 2021).
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
417696-VAR:
417696-250MG:
417696-BULK:
417696-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)