Merck
702684
Sigma-Aldrich
亜鉛メトキシド
97%
別名:
dimethoxyzinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6O2Zn
分子量:
127.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
107-113 °C
SMILES記法
CO[Zn]OC
InChI
1S/2CH3O.Zn/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI Key
JXNCWJJAQLTWKR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
702684-1G:
702684-BULK:
702684-VAR:
702684-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)