Merck
329584
Sigma-Aldrich
ウンデシレン酸亜鉛
98%
別名:
ミクロセプチン; Tineafax, 10-ウンデシレン酸 亜鉛塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[H2C=CH(CH2)8CO2]2Zn
CAS番号:
分子量:
431.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
14.9 (vs air)
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: zinc
reagent type: catalyst
mp
118-121 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13;/h2*2H,1,3-10H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2
InChI Key
YMCOHQVWOBMDCZ-UHFFFAOYSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
329584-BULK:
329584-500G:
329584-100G:
329584-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Guncem Ozgun Eren et al.
STAR protocols, 2(3), 100664-100664 (2021-07-27)
Luminescent solar concentrators (LSCs) are simple and cost-effective solar energy-harvesting devices. Indium phosphide (InP)-based colloidal quantum dots (QDs) are promising QDs for efficient LSC devices due to their environmentally benign nature. One major challenge in LSC devices is reabsorption losses.