アッセイ
99.995% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
InChI Key
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 大気圧誘電体バリア放電のプラズマによるナノ多孔質酸化亜鉛フィルムの合成:本研究では、センサや触媒反応を含むさまざまな用途において重要なナノ多孔質酸化亜鉛フィルムを合成するための前駆体として、亜鉛アセチルアセトナート水和物を利用しています(QR Liu et al.)。
- 高性能溶液処理による非晶性InGaZnO薄膜トランジスタ:薄膜トランジスタを作製する溶解処理で亜鉛アセチルアセトナート水和物を用い、電子デバイス作製における本品の有用性を示しました(Y Xie, D Wang, HH Fong, 2018)。
- 導電性を有する高秩序酸化亜鉛ナノロッドの開発:本化学物質は、さまざまなナノテクノロジー応用に極めて重要な酸化亜鉛ナノロッドの、水熱成長の前駆体として使用されています(SS A Karim et al., 2020)。
- β-cyclodextrin-zinc acetylacetonateの包接錯体生成:この研究では、腐食防止のために持続可能なナノキャリアとして利用する複合体形成を検討しており、本化合物には機能性材料としての利用に汎用性があることが強調されています(A Dehghani et al., 2020)。
- ZnO粒子のナノ/ミクロ構造と光学特性:亜鉛アセチルアセトナート水和物からの酸化亜鉛粒子の沈殿に焦点を当てています。本剤は、特定の光学特性を有する材料の開発に重要です(Ž Petrović et al., 2015)。
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
480991-VAR:
480991-5G:
480991-BULK:
480991-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications
エネルギー用途向けの表面および界面上への数層原子層堆積