Merck
379786
Sigma-Aldrich
酢酸亜鉛 二水和物
99.999% trace metals basis
別名:
ジカルボメトキシ亜鉛, 二酢酸亜鉛
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
219.51
Beilstein:
3732513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder or chunks
SMILES記法
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸亜鉛二水和物は、ZnOナノ材料を合成する前駆体として広く使用されています。たとえば、高純度の単結晶ZnOナノワイヤは、空気中、3000Cで、酢酸亜鉛二水和物の熱分解により調製できます。
溶液処理可能なZnO半導体インクの調製に使用でき、Siウェハ上にZnOインクをスピンキャストして、逆スタガ型薄膜トランジスタを作製できます。
また、TiO2–ZnOコアシェルナノグラスの大きさおよび形態を制御して、その構造的および光学的特性を強化できます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
379786-5G:4548173141855
379786-25G:4548173141848
379786-BULK:
379786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of zinc acetate dihydrate precursor concentration on the properties of TiO2-ZnO core-shell nanograss hetero-structure.
Samsuri SAM, et al.
J. Alloy Compounds, 623, 460-465 (2015)
The Crystal Structure of Zinc Acetate Dihydrate~ Zn(CH3COO)2.2 H20
Van Niekerk JN, et al.
Acta Crystallographica, 6 (1953)
Zhang, B. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1844-1844 (1998)
Dhas, N.A. et al.
Chemistry of Materials, 11, 806-806 (1999)
Tarek Alammar et al.
ChemSusChem, 4(12), 1796-1804 (2011-12-14)
Ultrasound synthesis of zinc oxide from zinc acetate and sodium hydroxide in ionic liquids (ILs) is a fast, facile, and effective, yet highly morphology- and size-selective route to zinc oxide nanostructures of various dimensionalities. No additional organic solvents, water, surfactants
資料
ZnOナノサイズ微結晶によって構成された凝集体を色素増感太陽電池の光電極材料として合成し、その特性を検証しました。
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
すべて表示