アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
core: aluminum
bp
315 °C (lit.)
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Al](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Al/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
アプリケーション
- 昇華によって、透明な超撥水ベーマイト及びシリカ膜を調製するため、
- 化学蒸着によって酸化アルミニウム膜を析出させるため
- に使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F
引火点(℃)
118 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
208248-5G:
208248-VAR:
208248-BULK:
208248-500G:
208248-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。