Merck
335657
Sigma-Aldrich
マグネシウムメトキシド 溶液
6-10 wt. % in methanol
別名:
Magnesium dimethanolate, Magnesium dimethoxide, Magnesium methanolate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
86.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
liquid
組成
Mg, 5.5-10.5% EDTA titration
反応適合性
core: magnesium
濃度
6-10 wt. % in methanol
屈折率
n20/D 1.3381
密度
0.816 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CO[Mg]OC
InChI
1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
InChI Key
CRGZYKWWYNQGEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
粒径1.8-35 nmのナノ結晶MgOのゾル-ゲル形成に使用されます
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.0 °F - closed cup
引火点(℃)
7.77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
335657-500ML:4548173136707
335657-VAR:
335657-BULK:
335657-2L:4548173136691
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chadwick, A.V. et al.
Chemistry of Materials, 10, 864-864 (1998)
Isabel Franco Castillo et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(41), 6412-6419 (2019-10-24)
Microorganisms such as bacteria, fungi, algae and moulds are highly proficient at colonizing artistic and architectural heritage. The irreparable damage they cause to unique artefacts results in immeasurable cultural and societal losses to our shared cultural heritage, which represent an