Merck
277304
Sigma-Aldrich
カリウム ビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
0.5 M in toluene
別名:
カリウム ヘキサメチルジシラジド 溶液, ヘキサメチルジシラザン カリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NK
CAS番号:
分子量:
199.48
Beilstein:
4006754
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
54 mmHg ( 25 °C)
形状
liquid
濃度
0.5 M in toluene
clear to slightly hazy yellow
密度
0.877 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルキル化カルボニル化合物に使用される強塩基。
包装
単回使用ボトルとして、25 mLの Sure/Sealボトルを推奨します。 繰り返し孔を開けると、製品の性能が低下する可能性が高くなります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277304-BULK:
277304-320ML:
277304-4X10ML:
277304-2L:
277304-4X25ML:4548173309118
277304-VAR:
277304-800ML:4548173129051
277304-100ML:4548173129044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan C Spivey et al.
Organic letters, 9(5), 891-894 (2007-02-10)
[reaction: see text] The scope and limitations of the conjugate addition of 2- and the first 4-pyridyl Gilman homocuprates to various alpha,beta-unsaturated Michael acceptors are delineated. The conjugate addition of the cuprate of 2-bromo-3-methylpyridine to (E)-methyl crotonate then diastereoselective enolate
Werner Mormann et al.
Macromolecular bioscience, 9(4), 369-375 (2008-11-26)
Trimethylsilylation of cellulose in different 1,3-dialkylimidazolium ionic liquids (IL) with hexamethyldisilazane (HMDS) as a silylating agent was investigated. Trimethylsilyl (TMSi) cellulose with a degree of substitution (DS) greater than 1 is insoluble in the IL. The maximum DS obtained depends
Haoyu Tang et al.
Biomacromolecules, 11(6), 1585-1592 (2010-05-15)
A series of poly(gamma-chloropropyl-L-glutamate) (PCPLG) with controlled polymer molecular weight (MW = 5-28 kg x mol(-1)) and molecular weight distribution (PDI = 1.16-1.26) have been prepared from hexamethyldisilazane (HMDS)-mediated ring-opening polymerization (ROP) of gamma-chloropropyl-L-glutamic acid based N-carboxylanhydride (CP-NCA). CD, FTIR
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six