Merck
230006
Sigma-Aldrich
硝酸亜鉛 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
二硝酸 亜鉛塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
189.40 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder and chunks
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
36 °C (lit.)
密度
2.065 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;/h;;1H2;/q2*-1;;+2
InChI Key
FOSPKRPCLFRZTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ZnSの光化学的堆積のための前駆物質の調製に使用する出発原料です。有機テンプレート化された新しい微多孔リン酸亜鉛の合成に使用されます。このような化合物には、触媒としての用途の可能性または微多孔性が関係するその他の用途があります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230006-VAR:
230006-25G:4548173120638
230006-250G:4548173120621
230006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Harmon, S.B. Sevov, S.C.
Chemistry of Materials, 10, 3020-3020 (1998)
Cheon, J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 163-163 (1997)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。