Merck
203696
Sigma-Aldrich
硝酸マグネシウム 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Magnesium dinitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(NO3)2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
256.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
solid
蒸気密度
6 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
89 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硝酸マグネシウム6水和物は、熱エネルギー貯蔵装置で広く使用されている無機塩水和物相変化物質(PCM)です。使用可能な相変化温度が約89 °Cであり、不燃性であり、相変化エンタルピーが非常に高い162.8 Jg−1であり、低コストであることから、最も好まれる無機系PCMです。また、さまざまな用途のためにMgO触媒を合成するための前駆体としても使用できます。
アプリケーション
  • 固形製剤の水分管理における賦形剤の役割の理解:この研究では、固形製剤の水分管理における賦形剤の使用について、六水和硝酸マグネシウムなどの賦形剤の使用を調査しています。水分に敏感な治験薬の安定性と有効性を高める六水和硝酸マグネシウムの役割に焦点を当てています(Veronica et al., 2024)。
  • 塩の水和物相変化材料を用いた熱エネルギー貯蔵のための複合材料の印刷:この研究では、熱エネルギー貯蔵のための相変化材料における六水和硝酸マグネシウムの応用について論じ、その熱特性とエネルギー効率の高いシステムへの適合性を強調しています(Lak et al., 2023)。
  • 層状複水酸化物の進化 - その合成プロセスに関する初の in situ 洞察:この論文では、層状複水酸化物の合成に関する洞察が提供されており、そのプロセスにおいて六水和硝酸マグネシウムが重要な役割を果たしています。さまざまな産業における材料′特性と潜在的な用途を検証しています(Doungmo et al., 2022)。
  • 非水系エマルジョンにおけるポリマー沈殿による吸湿性液体のカプセル化:この研究では、カプセル化効率と安定性を向上させるための主要成分として六水和硝酸マグネシウムを使用し、吸湿性液体のカプセル化を調査しました(Lak et al., 2022)。
  • ワイドバンドギャップ半導体としてのマグネシウムヒドロゲル:水分の収集、ヨウ素の隔離、および抵抗スイッチング:この研究では、六水和硝酸マグネシウムを組み込んだマグネシウムヒドロゲルの開発に焦点を当て、水分収集とヨウ素隔離におけるその有効性を実証し、半導体への潜在的な応用可能性を示しています(Alam et al., 2022)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203696-10G:
203696-BULK:
203696-50G:
203696-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H R Shakur et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 118, 43-55 (2016-09-10)
In order to efficiently remove of uranium anionic species (which are the most dominant species of uranium in natural water at neutral pH) from contaminated waters, nano-NaX zeolite was synthesized and then modified using various divalent cations (Mg2+, Ca2+, Mn2+)
Mohamed Abdellatif Bensegueni et al.
Acta crystallographica. Section C, Structural chemistry, 71(Pt 3), 222-228 (2015-03-04)
Two alkaline earth-tetrazole compounds, namely catena-poly[[[triaquamagnesium(II)]-μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(5)] hemi{bis[μ-5,5'-(azanediyl)ditetrazolato-κ(3)N(1),N(1'):N(2)]bis[triaquamagnesium(II)]} monohydrate], {[Mg(C(2)HN(9))(H(2)O)(3)][Mg(2)(C(2)HN(9))(2)(H(2)O)(6)]0.5·H(2)O}n, (I), and bis[5-(pyrazin-2-yl)tetrazolate] hexaaquamagnesium(II), (C(5)H(3)N(6))[Mg(H(2)O)(6)], (II), have been prepared under hydrothermal conditions. Compound (I) is a mixed dimer-polymer based on magnesium ion centres and can be regarded as the first example
Zhaoying Wu et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 120, 38-46 (2014-06-07)
Mesoporous magnesium silicate (m-MS) was synthesized, and the in vitro degradability, bioactivity and primary cell responses to m-MS were investigated. The results suggested that the m-MS with mesoporous channels of approximately 5nm possessed the high specific surface area of 451.0m(2)/g
Sheng Tang et al.
Journal of chromatography. A, 1373, 31-39 (2014-12-02)
Layered double oxide hollow spheres (LDO-HSs) were synthesized and employed as a dissolvable sorbent in dispersive solid-phase extraction (DSPE) to extract eleven United States Environmental Protection Agency's priority phenols from aqueous samples. With their higher specific surface area, LDO-HSs showed
Raquel C B Marques et al.
Talanta, 129, 594-599 (2014-08-17)
Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) is a breast cancer biomarker that plays a major role in promoting breast cancer cell proliferation and malignant growth. The extracellular domain (ECD) of HER2 can be shed into the blood stream and