Merck
203742
Sigma-Aldrich
硝酸マンガン(II) 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Manganous dinitrate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn(NO3)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
178.95 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.99% trace metals basis
フォーム:
crystals and lumps
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
組成
Degree of hydration, 4-6
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Manganese(II) nitrate hydrate can be used:
  • To fabricate tetragonal LiMn2O4 as a dual-functional pseudocapacitor-battery electrode via an in-situ ion-exchange method.
  • As a safe, cost-effective, and efficient electrolyte for rapid energy storage applications like supercapacitors.
  • As a precursor to prepare hybrid catalyst to enhance contaminants poisoning tolerance in solid oxide fuel cell cathodes.
  • To prepare MnO2–CoO catalyst to fabricate opto-electronic humidity sensors.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203742-VAR:
203742-25G:4548173930275
203742-BULK:
203742-100G:4548173930268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Therese, G.H.A. Kamath, P.V.
Chemistry of Materials, 10, 3364-3364 (1998)
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。