Merck
1.05940
Supelco
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
別名:
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mn(NO3)2 · 4 H2O
CAS番号:
分子量:
251.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-828-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.5% (complexometric)
フォーム
solid
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
37 °C
溶解性
3800 g/L
密度
2.13 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
750‑950 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mn+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
pH-value (5 %; water): 2.8 - 3.6
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体