Merck
529303
Sigma-Aldrich
硝酸鉄(III) 九水和物
≥99.999% trace metals basis
別名:
硝酸第二鉄 九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
404.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
47 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
有機物をテンプレートに用いた種々のリン酸鉄をこの化合物を用いて調製できます。リン酸鉄は、結晶化学的に有用で、大きな分子を微細孔中に吸着できることから注目されています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529303-100G:
529303-BULK:
529303-25G:4548173943572
529303-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lii, K-H. et al.
Chemistry of Materials, 10, 2599-2599 (1998)
Runjuan Wang et al.
Bioresource technology, 120, 290-294 (2012-07-10)
The study investigated the effects of two-step pretreatment on fermentable sugar production from corn stalk silage. In the first step, the corn stalk silage was extracted by tepid water and then the solid was pretreated using Fe(NO(3))(3) as catalyst. The
Mara Ghiazza et al.
Chemical research in toxicology, 24(1), 99-110 (2010-12-22)
The mechanism of enhancement/inhibition of quartz toxicity induced by iron is still unclear. Here the amount of iron on a fibrogenic quartz (Qz) was increased by wet impregnation (Fe(NO(3))(3) 0.67 and 6.7 wt %). X-ray diffraction (XRD), XRF diffuse reflectance
F Ndong et al.
International endodontic journal, 45(6), 557-564 (2012-01-25)
To determine the effect of increasing the proportion of zinc on partially stabilized cement (PSC) produced using a one-step sol gel process. A one-step sol-gel process of Portland cement-based PSC with Zn was synthesized by replacing iron nitrate. The crystalline
Metal-mediated cross-linking in the generation of a marine-mussel adhesive.
Mary J Sever et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(4), 448-450 (2004-01-22)
資料
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
酸化鉄ナノスフェアやナノキューブの設計、合成法について評価し、バイオセンサへの応用や二元金属系ナノ粒子について議論しました。
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
MnO2ナノウォール配列、TiO2ナノチューブ配列、V2O5ナノファイバー、およびV2O5ナノ多孔性膜を電極材料として使用し、リチウムイオン電池特性に与える影響を考察しました。
すべて表示