Merck
754242
Sigma-Aldrich
テトラヒドロキシジボロン
95%
別名:
BBA, ジボロン酸, ビス-ホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
B2H4O4
CAS番号:
分子量:
89.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
>385 °C
SMILES記法
OB(O)B(O)O
InChI
1S/B2H4O4/c3-1(4)2(5)6/h3-6H
InChI Key
SKOWZLGOFVSKLB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
テトラヒドロキシジボロン(BBA)は、少量のPdおよびNi触媒で、様々なアリールおよびヘテロアリール基質をホウ酸化するために使用できる効率的なホウ酸化剤です。
BBAを試薬として使用する他の反応:
  • ビニルシクロプロパン、ビニルアジリジン、および酢酸アリル基質のパラジウム触媒ホウ素化:
  • 単純アルケンおよびアルキンの触媒移動水素化の促進。
  • ピリジン-N-オキシドのin situN-酸化物還元の選択的還元剤。
  • 宮浦ホウ素化のビス(ピナコラート)ジボロンの代替。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
754242-BULK:
754242-VAR:
754242-100G:
754242-250MG:
754242-1G:
754242-5G:
754242-25G:
754242-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nickel-catalyzed borylation of halides and pseudohalides with tetrahydroxydiboron [B2 (OH) 4].
Molander G A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(13), 6427-6439 (2013)
Rapid and Selective in situ Reduction of Pyridine-N-oxides with Tetrahydroxydiboron.
Londregan A T
Synlett, 24(20), 2695-2700 (2013)
Scope of the Palladium-Catalyzed Aryl Borylation Utilizing Bis-Boronic Acid.
Molander GA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134, 11667-11673 (2012)
Tetrahydroxydiboron-Mediated Palladium-Catalyzed Transfer Hydrogenation and Deuteriation of Alkenes and Alkynes Using Water as the Stoichiometric H or D Atom Donor.
Cummings S P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(19), 6107-6110 (2016)
Development and Scale-up of an Efficient Miyaura Borylation Process Using Tetrahydroxydiboron.
Gurung S R, et al.
Organic Process Research & Development, 21(1), 65-74 (2016)
関連コンテンツ
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.