Merck
518808
Sigma-Aldrich
ビス(ネオペンチルグリコラト)ジボロン
96%
別名:
5,5,5′,5′-テトラメチル-2,2′-ビ-1,3,2-ジオキサボリナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20B2O4
CAS番号:
分子量:
225.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
180.5-184.5 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
InChI Key
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
ボロン酸エステルを得るための試薬です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
518808-BULK:
518808-1G:
518808-VAR:
518808-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.