アッセイ
97%
mp
189-196 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChI Key
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
473286-VAR:
473286-BULK:
473286-5G:
473286-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.