Merck
304166
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1,3,2-ベンゾジオキサボロール
97%
別名:
B-ブロモカテコール-ボラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BBrO2
CAS番号:
分子量:
198.81
Beilstein:
2445073
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
76 °C/9 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BBrO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI Key
SAILTPCYIYNOEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
304166-50G:
304166-BULK:
304166-10G:
304166-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)