Merck
362700
Sigma-Aldrich
B-クロロカテコールボラン
97%
別名:
2-クロロ-1,3,2-ベンゾジオキサボロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BClO2
CAS番号:
分子量:
154.36
Beilstein:
2093985
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI Key
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
B-クロロカテコールボランはホウ素試薬として用いられるルイス酸であり、アルキンをホウ素化環化してをホウ素含有複素環化合物を生成する反応を促進することが知られています。また、ラクトンおよびチオフェンの調製にも使用されます。
アプリケーション
B-クロロカテコールボランは、次の用途に使用できます。
  • cis-アラキドノイルベンジリデングリセロールのアセタール切断により2-アラキドノイルグリセロールを調製。
  • 酸化的付加による金属ボリル錯体(RhおよびIr錯体)の調製。
  • (−)-ジクチオスタチン合成の主要段階のひとつにおいてトリチル基を除去するため。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
362700-5G:
362700-25G:
362700-VAR:
362700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and biological evaluation of (−)-dictyostatin and stereoisomers
Shin Y, et al.
Tetrahedron, 63(35), 8537-8562 (2007)
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)
Synthesis of rhodium and iridium boryl complexes via oxidative addition of haloboranes
Souza FES, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 358(5), 1501-1509 (2005)
Mild acetal cleavage using B-chlorocatecholborane in the synthesis of rearrangement-sensitive 2-arachidonoylglycerol
Roche MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 53(30), 3825-3827 (2012)
Chao Gao et al.
The Journal of organic chemistry, 85(16), 10350-10368 (2020-07-17)
In contrast to previously reported borylative heterocyclization methods, a reaction here proceeds without air-free techniques to access synthetically useful borylated thiophenes, benzothiophenes, and isocoumarins. A comparison of stability/decomposition rates in air of several catecholboronic ester (Bcat) compounds derived from different