アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4946
密度
0.962 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)[Si](C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C14H23BO2Si/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)18(5,6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,1-6H3
InChI Key
ARMSAQNLTKGMGM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(ジメチルフェニルシリル)ボロン酸ピナコールエステル(杉野目試薬)は、次の反応で試薬として使用できます。′
- 環状および非環状不飽和ケトン、エステル、アクリロニトリルへの銅触媒存在下でのジメチルフェ二ルシラニル基の選択的付加。
- Ni触媒存在下における非環状1,3-ジエンへのシリコン-ホウ素結合の立体選択的付加による(Z)-4-ボリル-1-シリル-2-アルケン誘導体の合成。
- 銅触媒を用いたヒドロシリル化反応を介するアレンおよびプロピオル酸誘導体からのシリル置換ブテン酸誘導体およびβ-シリル置換アクリル酸誘導体の調製。
- アレンおよびアルカンのパラジウム触媒不斉シリルホウ素化。アレンからは対応するβ-ボリルアリルシラン、アルカンからは対応する2-ボリル-1-シリルアルカンが得られます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
683434-BULK:
683434-1G:
683434-5G:
683434-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Platinum?Catalyzed Regioselective Silaboration of Alkenes.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 36(22), 2516-2518 (1997)
Stereoselective 1, 4-silaboration of 1, 3-dienes catalyzed by nickel complexes
Organic Letters, 1(10), 1567-1569 (1999)
Journal of the American Chemical Society, 132(9), 2898-2900 (2010-02-13)
An efficient Cu-catalyzed protocol for enantioselective addition of a dimethylphenylsilanyl group to a wide range of cyclic and acyclic unsaturated ketones, esters, acrylonitriles, and alpha,beta,gamma,delta-dienones is disclosed. Reactions are performed in the presence of 1-2 mol % of commercially available
Enantioselective conjugate silyl additions to cyclic and acyclic unsaturated carbonyls catalyzed by Cu complexes of chiral N-heterocyclic carbenes.
Journal of the American Chemical Society, 132(9), 2898-2900 (2010)
Palladium-catalyzed asymmetric silaboration of allenes.
Journal of the American Chemical Society, 128(42), 13682-13683 (2006)