Merck
632678
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸ネオペンチルグリコールエステル
97%
別名:
(5,5-ジメチル-2-フェニル-1,3,2-ジオキサボリナン, フェニルボロン酸ネオペンチルグリコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15BO2
CAS番号:
分子量:
190.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-66 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COB(OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15BO2/c1-11(2)8-13-12(14-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
FQMSNYZDFMWLGC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
632678-BULK:
632678-5G:
632678-10G:
632678-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)