Merck
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
別名:
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BFO2
CAS番号:
分子量:
208.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
64-68 °C (lit.)
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
632686-BULK:
632686-5G:
632686-VAR:
632686-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)