Merck
647098
Sigma-Aldrich
フェニルボロン酸ピナコールエーテル
97%
別名:
4,4,5,5-テトラメチル-2-フェニル-1,3,2-ジオキサボロラン, ピナコールフェニルボロナート, 環状テトラメチルエチレンエステル ベンゼンボロン酸, (ピナコルボリル)ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H17BO2
CAS番号:
分子量:
204.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
27-31 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H17BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3
InChI Key
KKLCYBZPQDOFQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ボロン酸エステルとしても知られるフェニルボロン酸ピナコールエステルは、一般的に、Suzuki–Miyaura反応などの金属触媒によるC-C結合生成反応に使用されます。
アプリケーション
フェニルボロン酸ピナコールエステルは以下の用途に用いられています:
  • ジエチルアミノ硫黄トリフルオリド(DAST)およびカリウムフェニルトリフルオロボラートと反応させることにより、スルフィンアミド誘導体を調製するため
  • SiliaCat Pd(0)によるさまざまなヨウ化アリールのSuzuki–Miyaura結合試験の基質として
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
647098-50G:
647098-5G:
647098-10G:
647098-BULK:
647098-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal-Free Cross-Coupling of Arylboronic Acids and Derivatives with DAST-Type Reagents for Direct Access to Diverse Aromatic Sulfinamides and Sulfonamides
Wang Q, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(36), 10811-10815 (2016)
Heterogeneous Pd/C-catalyzed ligand-free Suzuki-Miyaura coupling reaction using aryl boronic esters
Kitamura Y, et al.
Tetrahedron, 63(43), 10596-10602 (2007)
Enhanced heterogeneously catalyzed Suzuki-Miyaura reaction over SiliaCat Pd (0)
Pandarus V, et al.
Tetrahedron Letters, 54(35), 4712-4716 (2013)