Merck
718831
Sigma-Aldrich
4-(カルボキシメチル)フェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-(4-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)フェニル酢酸, フェニル酢酸-4-ボロン酸ピナコールエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19BO4
CAS番号:
分子量:
262.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
165-170 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CC(O)=O)cc2
InChI
1S/C14H19BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-7-5-10(6-8-11)9-12(16)17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,16,17)
InChI Key
FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester can be used:
  • As an intermediate to prepare hydantoin-derived autotaxin inhibitors.
  • As a substrate in the synthesis of reactive oxygen species (ROS)-sensitive and H2O2-eliminating materials by interlinking phenylboronic acid pinacol esters onto β-cyclodextrin.
  • To prepare 5-aryl-2-aminopyridine derived FLT3 kinase inhibitors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
718831-BULK:
718831-250MG:
718831-VAR:
718831-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure-property correlations of reactive oxygen species-responsive and hydrogen peroxide-eliminating materials with anti-oxidant and anti-inflammatory activities
Zhang Q, et al.
Chemistry of Materials, 29(19), 8221-8238 (2017)
Identification of a novel class of autotaxin inhibitors through cross-screening
Castagna D, et al.
MedChemComm, 6(6), 1149-1155 (2015)
Discovery and optimization of a highly efficacious class of 5-aryl-2-aminopyridines as FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) inhibitors
Liu G, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 25(17), 3436-3441 (2015)