About This Item
化学式:
HO2CC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
165.94
Beilstein:
3031088
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
604-189-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
mp
220 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
InChI Key
SIAVMDKGVRXFAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に使用される試薬
以下の調製に使用される試薬
- 鈴木-宮浦クロスカップリング
- NIR蛍光色素による量子ドットの蛍光寿命に対するpH感度の誘導
- 水中での鈴木反応のためのホスフィンフリー触媒としてのバイオ担持パラジウムナノ粒子
- 室温でのアリールボロン酸によるChan-Lam型銅(Cu)触媒S-アリール化
以下の調製に使用される試薬
- 位置選択的鈴木-宮浦クロスカップリングおよびタンデムパラジウム触媒による分子内アミノカルボニル化および環化を介したイソキノロン
- 超強力なHIV-1プロテアーゼ阻害剤としてのアンプレナビルベースのP1置換ビアリール誘導体
- ルテニウム(Ru)錯体を触媒とする酸化剤として空気を使用した、アリールボロン酸の可視光により開始される好気的酸化ヒドロキシル化を介したフェノール
- グルコース感受性ボロン酸含有ブロック共重合体
- トリスルホン化カリキサレン上端スルホンアミド誘導体およびトリメチルリジンエピジェネティックマークとの複合体化
以下の用途に関与する反応剤です。
- ポリスチレンラテックス表面での安定剤鎖との縮合反応
- Suzukiカップリング反応
- エステル化
- ポリビニルアミンの誘導体化
- 同位体標識水銀化学種の合成
- ドーパミン検出用のポリSiNWの官能基化
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
456772-10G:
456772-VAR:
456772-1G:
456772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rui Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(10), 4545-4548 (2012-03-01)
Modulation of the fluorescence lifetime (FLT) of CdTeSe/ZnS quantum dots (QDs) by near-IR (NIR) organic chromophores represents a new strategy for generating reproducible pH-sensing nanomaterials. The hybrid construct transfers the pH sensitivity of photolabile NIR cyanine dyes to highly emissive
Ralph Hübner et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(9) (2020-09-20)
The development of hybrid multimodal imaging synthons (MIS), carrying in addition to a chelator for radiometal labeling also a near-infrared (NIR) fluorescent cyanine dye was the aim of this work. The MIS should be introducible into biomolecules of choice via
Maria Antonietta Casulli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(44), e2003359-e2003359 (2020-10-10)
The aim of the present paper is to highlight a novel electrochemical assay for an extremely-selective detection of fructose thanks to the use of a supramolecular complex between β-cyclodextrins (β-CDs) and a chemically modified ferrocene with boronic acid named 4-Fc-PB/natural-β-CDs.
Glucose-Sensitivity of Boronic Acid Block Copolymers at Physiological pH
Roy, D.; Sumerlin, B. S.
ACS Macro Letters, 1, 529-532 (2012)
Jae Kyoo Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(49), 30934-30941 (2020-11-25)
It was previously shown [J. K. Lee et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A, 116, 19294-19298 (2019)] that hydrogen peroxide (H2O2) is spontaneously produced in micrometer-sized water droplets (microdroplets), which are generated by atomizing bulk water using nebulization without the