Merck
417580
Sigma-Aldrich
4-ビニルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
(4-Ethenylphenyl)boronic acid, (p-Vinylphenyl)boronic acid, 4-Styrylboronic acid, 4-Vinylbenzeneboronic acid, p-Vinylbenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
147.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
190-193 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChI Key
QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ビニルフェニルボロン酸は、一般的に ビニルオリゴ(フルオレン) ポリマー ボロン酸エステルベースの自己修復ポリマーなど、スチレンベースの有機ホウ素ポリマーの合成に使用されます。また、凝集誘起発光(AIE)色素の合成の前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
417580-1G:
417580-VAR:
417580-5G:
417580-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Living anionic polymerization of styrene derivatives para-substituted with π-conjugated oligo (fluorene) moieties.
Sugiyama K, et al.
Macromolecules, 42(12), 4053-4062 (2009)
Room-temperature self-healing polymers based on dynamic-covalent boronic esters.
Cash J J, et al.
Macromolecules, 48(7), 2098-2106 (2015)
Facile strategy to well-defined water-soluble boronic acid (co) polymers.
Cambre J N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(34), 10348-10349 (2007)
Ayman H Kamel et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-27)
Herein, we present for the first time a novel potentiometric sensor based on the stimulus-responsive molecularly imprinted polymer (MIP) as a selective receptor for neutral dopamine determination. This smart receptor can change its capabilities to recognize according to external environmental
Mingyuan Yin et al.
Journal of nanobiotechnology, 18(1), 41-41 (2020-03-01)
The identification of foodborne pathogenic bacteria types plays a crucial role in food safety and public health. In consideration of long culturing times, tedious operations and the desired specific recognition elements in conventional methods, the alternative fluorescent sensor arrays can