Merck
571350
Sigma-Aldrich
1-フェニルビニルボロン酸
95%
別名:
α-フェニルビニルボロン酸, α-メチレン-α-トルエンボロン酸, (1-フェニルエテニル)ボロン酸, スチレン α-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C=CH2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
147.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
125 °C (dec.) (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,10-11H,1H2
InChI Key
YJCPVMYUISTDKG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • エノールエステル類の合成に用いるアルキンのハロゲン化
  • Liebeskind-Sroglクロスカップリング
  • ビアリール類の合成に用いるアリールボロン酸のホモカップリング
  • ボロン酸エステル類ビルディングブロックの反復クロスカップリング
  • ヒドロキシフェニルスチレン類のエナンチオ選択的水素化
  • 置換ベンゾ縮環シクロオクタノール誘導体の合成に用いる二ヨウ化サマリウム媒介環化
  • C-6位置換ウリジンリン酸の合成に用いるSuzuki-Miyauraクロスカップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
571350-VAR:
571350-1G:
571350-5G:
571350-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)