Merck
663212
Sigma-Aldrich
イソプロペニルボロン酸ピナコールエステル
contains phenothiazine as stabilizer, 95%
別名:
2-イソプロペニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17BO2
CAS番号:
分子量:
168.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
含みます
phenothiazine as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4320
bp
47-49 °C/9 mbar
密度
0.894 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C9H17BO2/c1-7(2)10-11-8(3,4)9(5,6)12-10/h1H2,2-6H3
InChI Key
SVSUYEJKNSMKKW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に使用される試薬です
  • パラジウム触媒による鈴木-宮浦クロスカップリング反応
  • 逆電子要請型ディールス・アルダー反応
  • シモンズ-スミスシクロプロパン化反応
  • ポリエン環化
  • 立体選択的アルドール反応
  • グラブス交差メタセシス反応
  • 分子内鈴木-宮浦反応
  • 立体選択的クロスメタセシス
  • 双極子環状付加
  • ヨードスルホニル化
  • 不斉共役付加および分子内ヒドロアシル化
様々な治療用キナーゼおよび酵素阻害剤の調製に使用される試薬
次の用途で使用される試薬
  • パラジウム触媒鈴木-宮浦クロスカップリングプロセス
  • 逆電子要請型ディールス・アルダー反応
  • シモンズ-スミスシクロプロパン化反応
  • ポリエン環化
  • 立体選択的アルドール反応
  • グラブス交差メタセシス反応
  • 分子内鈴木-宮浦反応
  • 立体選択的クロスメタセシス
  • 双極子環状付加
  • ヨードスルホニル化
  • 不斉共役付加および分子内ヒドロアシル化
さまざまな治療用キナーゼおよび酵素阻害剤の調製に使用される試薬
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F
引火点(℃)
42 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
663212-VAR:
663212-BULK:
663212-25G:4548173923093
663212-5G:4548173923109
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Evaluation of thieno[3,2-b]pyrrole[3,2-d]pyridazinones as activators of the tumor cell specific M2 isoform of pyruvate kinase
Jiang, J-k.; et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20, 3387-3393 (2010)
Total synthesis of apoptolidinone.
Bin Wu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(48), 6673-6675 (2004-12-14)
Catalytic asymmetric intramolecular hydroacylation with rhodium/phosphoramidite-alkene ligand complexes.
Thomas J Hoffman et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(45), 10670-10674 (2011-09-20)
Yu-Jun Zhao et al.
Organic letters, 10(11), 2143-2145 (2008-04-29)
The first asymmetric total synthesis of antiochic acid using bioinspired polyene cyclization strategy is described. Both good yield and good asymmetric induction were obtained.
Simmons-Smith cyclopropanation reaction
Charette, A. B.; Beauchemin, A.
Org. React., 58 (2001)