Merck
324647
Sigma-Aldrich
アリルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2-アリル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, 4,4,5,5-テトラメチル-2-(2-プロペニル)-1,3,2-ジオキサボロラン, 4,4,5,5-テトラメチル-2-(2-プロペン-1-イル)-1,3,2-ジオキサボロラン, アリルピナコールボロナート, ピナコリル 2-プロペニルボロナート, ピナコールアリルボロナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3)4C2O2)BCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
168.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4268 (lit.)
bp
50-53 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(CC=C)OC1(C)C
InChI
1S/C9H17BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h6H,1,7H2,2-5H3
InChI Key
YMHIEPNFCBNQQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アリルボロン酸ピナコールエステルは、単純なケトイミンの触媒的アリル化における求核試薬として使用されます。
アプリケーション
以下に使用される試薬
  • パラジウム触媒による鈴木‐宮浦クロスカップリング反応およびオレフィンメタセシス
  • 分子間ラジカル付加
  • キラルなスピロビインダンジオール(SPINOL)をベースとするリン酸を触媒とする、アルデヒドのアリルホウ素化
  • コバルト触媒によるアルケンを用いたジエンの位置選択的なヒドロビニル化
  • 核酸を鋳型としたエネルギー移動による光放出反応
  • インジウム触媒による立体選択的な細見‐櫻井反応
以下の調製に使用される試薬
  • アミロイドβ-ペプチドを減少させるためのBACE1阻害薬としての環状スルホンヒドロキシエチルアミン
  • Z-選択的オレフィンメタセシスの触媒としてのC-H-活性化Ruカルベン錯体を作成するための、カルベンRuヨウ化物とAgカルボン酸塩の金属交換反応
  • アリル型アルコールおよびホモアリルアミン調製用のアリルホウ素化試薬。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324647-1G:
324647-VAR:
324647-BULK:
324647-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marion Arndt et al.
Organic letters, 13(23), 6236-6239 (2011-11-02)
The absolute control of the regiochemistry of a cobalt-catalyzed 1,4-hydrovinylation reaction is achieved by alternation of the ligands applied. While the dppe/dppp ligands led to the formation of the branched product, the herein described application of the SchmalzPhos ligand generates
A catalytic asymmetric borono variant of Hosomi-Sakurai reactions with N,O-aminals.
Yi-Yong Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(47), 11121-11124 (2011-10-07)
Asymmetric Allylboration of Aldehydes with Pinacol Allylboronates Catalyzed by 1,1'-Spirobiindane-7,7'-diol (SPINOL) Based Phosphoric Acids
Xing, C-H.; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 6, 1115-1118 (2012)
Organometallics, 2, 230-230 (1983)
Manuel Röthlingshöfer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(45), 18110-18113 (2011-10-19)
The photocleavage of a nitrobenzyl-type linker (NPPOC) at 405 nm wavelength was enabled by nucleic acid-templated energy transfer from a sensitizer (thioxanthenone) to the linker. This strategy was used to release profluorescent rhodamine, which facilitated monitoring of the reaction via