アッセイ
98.5%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
134 °C/740 mmHg (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D188603-5G:
D188603-BULK:
D188603-VAR:
D188603-25G:
D188603-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential