Merck
686875
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-プロペニルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
2,2-ジメチルエテニルボロン酸ピナコールエステル, 4,4,5,5-テトラメチル-2-(2-メチル-1-プロペニル)-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19BO2
CAS番号:
分子量:
182.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4422
密度
0.8879 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C\C(C)=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO2/c1-8(2)7-11-12-9(3,4)10(5,6)13-11/h7H,1-6H3
InChI Key
LWXHOCHDERDUID-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.1 °F - closed cup
引火点(℃)
65.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
686875-VAR:
686875-1G:
686875-BULK:
686875-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)