Merck
292273
Sigma-Aldrich
α-ブロモスチレン
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(Br)=CH2
CAS番号:
分子量:
183.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
含みます
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
InChI Key
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
292273-BULK:
292273-5G:
292273-100G:
292273-25G:
292273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)