Merck
C96001
Sigma-Aldrich
シクロブタノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H6(=O)
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
1560289
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCC1
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2
InChI Key
SHQSVMDWKBRBGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルホニルオキシランを中間体とするアミノシクロブタンカルボン酸の新規で効率的な合成において出発物質として用いられています。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
60.8 °F
引火点(℃)
16 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
C96001-1G:
C96001-VAR:
C96001-BULK:
C96001-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron, 62, 9268-9268 (2006)