Merck
731536
Sigma-Aldrich
3-オキセタノン
別名:
1,3-エポキシ-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4O2
CAS番号:
分子量:
72.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
利用可能性
not available in EU
屈折率
n20/D 1.426
密度
1.124 g/mL at 25 °C
官能基
ether
ketone
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1COC1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2
InChI Key
ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
製品は貯蔵中徐々に重合する可能性があります。
アプリケーション
3-オキセタノンは、以下の合成に使用できます。
  • 溶解性が改善され、親油性と両親媒性が低下した、さまざまなオキセタン含有リード化合物。
  • それぞれ第一級アミドおよびチオアミドとの単一ステップマイクロ波媒介反応による(ヒドロキシメチル)オキサゾールおよび(ヒドロキシメチル)チアゾール。
  • α-アミノ酸または第2級α-アミノ酸エステルとの熱的1,3-双極性環状付加反応によるスピロ環含有オキセタン。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
79.0 °F - closed cup
引火点(℃)
26.1 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
731536-VAR:
731536-10G:
731536-500MG:
731536-2G:
731536-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxetanes as promising modules in drug discovery
Wuitschik G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(46), 7736-7739 (2006)
Emily M Wright et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(29), 7966-7972 (2015-06-25)
The pyrolysis products of gas-phase 3-oxetanone were identified via matrix-isolation Fourier transform infrared spectroscopy and photoionization mass spectrometry. Pyrolysis was conducted in a hyperthermal nozzle at temperatures from 100 to 1200 °C with the dissociation onset observed at ∼600 °C.
Single-Step Microwave-Mediated Synthesis of Oxazoles and Thiazoles from 3-Oxetanone: A Synthetic and Computational Study
Orr D, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(29), 9655-9662 (2013)
Synthesis of oxetane/azetidine containing spirocycles via the 1, 3-dipolar cycloaddition reaction
Jones B, et al.
Tetrahedron Letters, 57(25), 2811-2813 (2016)