Merck
H16604
Sigma-Aldrich
ホモピペラジン
98%
別名:
1,4-ジアザシクロヘプタン, 2,3,4,5,6,7-ヘキサヒドロ-1H-1,4-ジアゼピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
102711
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
bp
169 °C (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNCCNC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
InChI Key
FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
141.8 °F - closed cup
引火点(℃)
61 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H16604-VAR:
H16604-25G:
H16604-100G:
H16604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kazuya Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 38(11), 1809-1816 (2015-11-03)
Orthovanadate (OVA), a protein tyrosine phosphatase inhibitor, induces vasoconstriction in a Rho kinase-dependent manner. The aim of this study was to determine the mechanism underlying OVA-induced vasoconstriction of rat mesenteric arteries. OVA-induced constriction of mesenteric arterial rings treated with N(G)-nitro-L-arginine