Merck
ALD00612
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide
≥95%
別名:
Yu MPAAM ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20N2O
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95%
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@H](CN(C)C)Cc1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C13H20N2O/c1-11(16)14-13(10-15(2)3)9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-10H2,1-3H3,(H,14,16)/t13-/m0/s1
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-N-(1-(Dimethylamino)-3-phenylpropan-2-yl)acetamide is an MPAAM ligand developed in the Yu Group for the Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of fre cyclopropanecarboxylic and aminoisobutyric acids.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00612-BULK:
ALD00612-VAR:
ALD00612-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Peng-Xiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(21), 6545-6549 (2018-05-10)
A monoprotected aminoethyl amine chiral ligand based on an ethylenediamine backbone was developed to achieve Pd-catalyzed enantioselective C(sp3)-H arylation of cyclopropanecarboxylic and 2-aminoisobutyric acids without using exogenous directing groups. This new chiral catalyst affords new disconnection for preparing diverse chiral