Merck
T21008
Sigma-Aldrich
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)4C4(=O)2
CAS番号:
分子量:
140.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
bp
95-159 °C/750 mmHg (lit.)
mp
114-116 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)C(=O)C(C)(C)C1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-7(2)5(9)8(3,4)6(7)10/h1-4H3
InChI Key
RGCDVHNITQEYPO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T21008-25G:
T21008-VAR:
T21008-5G:
T21008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)