安全性情報
F1177
Sigma-Aldrich
フルオレセインヒアルロン酸
>95%, powder
別名:
ヒアルロン酸フルオレセイン抱合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
>95%
フォーム
powder
分子量
~800,000 Da
orange
溶解性
H2O: soluble 1 mg/mL
保管温度
2-8°C
アプリケーション
フルオレセインヒアルロン酸は、ヒアルロン酸(HA)およびデキストラン表面被覆フィルムおよびパターン化された表面の蛍光イメージングに使用されます。コラーゲン/ HA複合体ゲルにおけるヒアルロン酸の位置を同定するため、共焦点蛍光顕微鏡も用いられます。
生物化学的/生理学的作用
ヒト腫瘍由来悪性中皮腫の細胞表面への結合に使用されます。
フルオレセインアミンに結合したヒアルロン酸高分子(HA)は、蛍光相関分光法(FCS)を用いてフルオレセイン標識HAフラグメントの消光を測定することで、ヒアルロニダーゼ活性をスクリーニングすることに活用されます。これは、ヒト腫瘍に由来する悪性中皮腫細胞の表面に結合します。
その他情報
鶏冠由来または発酵由来。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1177-VAR:
F1177-5MG:
F1177-5MG-PW:
F1177-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hyaluronan receptors are expressed on human malignant mesothelioma cells but not on normal mesothelial cells
Asplund T and Heldin P
Cancer research, 54(16), 4516-4523 (1994)
Rheology and confocal reflectance microscopy as probes of mechanical properties and structure during collagen and collagen/hyaluronan self-assembly
Yang Yl and Kaufman LJ
Biophysical Journal, 96(4), 1566-1585 (2009)
Rafal Fudala et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 106, 69-73 (2011-11-16)
In this report we propose a lifetime-based sensing (LBS) for the detection of hyaluronidase (HA-ase). First, we heavily label hyaluronan macromolecules (HAs) with fluorescein amine. The fluorescein labeled HA (HA-Fl) has a weak fluorescence and short fluorescence lifetime due to
Human macrophage adhesion on polysaccharide patterned surfaces
Tsai IY, et al.
Soft Matter, 7(7), 3599-3606 (2011)
Hyaluronan and dextran modified tubes resist cellular activation with blood contact
Eckmann DM, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 108, 44-51 (2013)