About This Item
化学式:
C14H20NO11Na
CAS番号:
分子量:
401.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
由来生物
(Rooster)
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI Key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
調製ノート
コンドロイチナ-ゼによるヒアルロン酸の消化産物です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H9649-BULK:
H9649-1MG:
H9649-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)