Merck
E7877
Sigma-Aldrich
cis-11,14-エイコサジエン酸メチルエステル
≥98% (GC)
別名:
Methyl cis,cis-11,14-eicosadienoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38O2
CAS番号:
分子量:
322.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant oil (Safflower)
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-20H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI Key
GWJCFAOQCNNFAM-ZDVGBALWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E7877-BULK:
E7877-500MG:
E7877-1G:
E7877-VAR:
E7877-25MG:
E7877-100MG:
試験成績書(COA)