Merck
E6001
Sigma-Aldrich
cis-11,14,17-エイコサトリエン酸メチルエステル
≥98%, liquid
別名:
Methyl 11,14,17-eicosatrienoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H36O2
CAS番号:
分子量:
320.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
unsaturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C\C\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-20H2,1-2H3/b5-4+,8-7+,11-10+
InChI Key
XQAVRBUXEPJVRC-JSIPCRQOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
Sealed ampule.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E6001-1G:
E6001-500MG:
E6001-25MG:
E6001-100MG:
E6001-VAR:
E6001-BULK:
試験成績書(COA)