Merck
A9298
Sigma-Aldrich
アラキドン酸メチル
≥99% (GC)
別名:
アラキドン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34O2
CAS番号:
分子量:
318.49
Beilstein:
1714445
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Mortierella alpina
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14,16-17H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
OFIDNKMQBYGNIW-ZKWNWVNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 脂質過酸化生成物が、DNA における 8-ヒドロキシデオキシグアノシンの形成を媒介:この論文では、脂質過酸化生成物、特にアラキドン酸メチルが関与する生成物が酸化 DNA 損傷を引き起こす役割について調査し、細胞の老化や疾患プロセスに対する化合物′の影響を示しています(Park JW et al., 1992)。
生物化学的/生理学的作用
ほとんどの不飽和脂肪酸メチルエステルとは異なり、アラキドン酸メチルは5~50 μMでタンパク質キナーゼCの強力な活性化因子です。有効濃度範囲の下限において、作用の原因はシクロオキシゲナーゼ生成物であるのに対して、高濃度ではリポキシゲナーゼ生成物が作用を媒介します。
包装
真空下密封アンプル入り
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A9298-VAR:
A9298-100MG:
A9298-10MG:
A9298-BULK:
A9298-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wenjia Tang et al.
Bioresource technology, 196, 559-565 (2015-08-22)
A novel two-step enzymatic method is described in this study to synthesize symmetrical triacylglycerols (TAGs) with arachidonic acid (ARA) at the sn-2 position. The processes included the synthesis of 2-monoacylglycerols (2-MAGs) rich in 2-arachidonoylglycerol (2-AG) by enzymatic ethanolysis and the