Merck
17269
Supelco
all-cis-7,10,13,16,19-ドコサペンタエン酸メチル
analytical standard
別名:
cis-7,10,13,16,19-ドコサペンタエン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H36O2
CAS番号:
分子量:
344.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
官能基
ester
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C23H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25-2/h4-5,7-8,10-11,13-14,16-17H,3,6,9,12,15,18-22H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
PTFHIRHGARALFY-JEBPEJKESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate is a fatty acid methyl ester.
アプリケーション
It may be used as reference standard, for a study performed to investigate the effect of enzymatic transesterification of beeftallow, using experimental enzyme catalyst NS88001 with the short chain alcohol methanol and hexane.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17269-BULK:
17269-50MG:
17269-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
PUFA No.1 Marine source, analytical standard
Supelco
47033
PUFA No.1
PUFA No.3 From Menhaden Oil, analytical standard
Supelco
47085-U
PUFA No.3
Effectiveness of Enzymatic Transesterification of Beeftallow Using Experimental Enzyme Ns88001 with Methanol and Hexane.
Kumar, S., et al.
Enzyme Eng., 2.116, 1-10 (2013)
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(10) (2020-10-15)
The study aimed to investigate the effect of supplementation of fish oil after the process of low-temperature crystallization (LTC-FO) enriched with long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs) on cow milk parameters. The experiment was carried out on 24 Polish Holstein Friesian