テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: PEG 3, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm
column: SLB-IL60, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (29505-U)
oven: 170 °C, 1 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 1.2 mL/min
liner: 1.0 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D., split/splitless type, single taper wool packed FocusLiner design
sample: Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U) + C22:5n3, in methylene chloride
アプリケーション
agriculture
clinical
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)