アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
197-200 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI Key
PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に使用する試薬です
- タンデムタイプのPd(II)触媒による酸化的Heck反応および分子間C-Hアミド化シーケンス
- アリールボロン酸のヨウ化フルオロアルキルとの銅触媒無リガンド好気性フルオロアルキル化
- アリールボロン酸のワンポットイプソ-ニトロ化
- 銅触媒ニトロ化
- 環化縮合およびそれに続くパラジウムホスフィン触媒による鈴木宮浦カップリング
- 以下の調製に使用する試薬です
- ハロゲン化アリールのアリールボロン酸とのニッケル触媒鈴木宮浦クロスカップリング反応によるビアリール†
- クロメノンおよびそれらのブラジキニンB1阻害活性†
- 相乗的な光励起および電子注入による効率的な水素放出におけるPtナノ粒子光活性金属有機構造体†
- E. coliメチオニンアミノペプチダーゼ阻害剤としての、サリチル酸ベースのチエニル安息香酸†
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594539-VAR:
594539-BULK:
594539-5G:
594539-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromenones as potent bradykinin B1 antagonists
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 22, 619-622 (2012)
Journal of the American Chemical Society, 134(17), 7211-7214 (2012-04-11)
Pt nanoparticles of 2-3 nm and 5-6 nm in diameter were loaded into stable, porous, and phosphorescent metal-organic frameworks (MOFs 1 and 2) built from [Ir(ppy)(2)(bpy)](+)-derived dicarboxylate ligands (L(1) and L(2)) and Zr(6)(μ(3)-O)(4)(μ(3)-OH)(4)(carboxylate)(12) secondary building units, via MOF-mediated photoreduction of
Synthesis and biological evaluation of salicylate-based compounds as a novel class of methionine aminopeptidase inhibitors
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 21, 7151-7154 (2011)
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1798-1804 (2012-01-31)
A selective palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction of polyfluorophenyl oxazolines through ortho C-F activation is described. It was found that reactions with DPPF as the ligand occurred much faster than those with other ligands. A variety of arylboronic acids including challenging
Journal of the American Chemical Society, 129(5), 1132-1140 (2007-02-01)
alpha-Amino acid thiol esters derived from N-protected mono-, di-, and tripeptides couple with aryl, pi-electron-rich heteroaryl, or alkenyl boronic acids in the presence of stoichiometric Cu(I) thiophene-2-carboxylate and catalytic Pd(2)(dba)(3)/triethylphosphite to generate the corresponding N-protected peptidyl ketones in good-to-excellent yields