Merck
441627
Sigma-Aldrich
3-ブロモフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-ブロモベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
200.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
形状
powder or crystals
mp
164-168 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
OB(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の様々な有機反応に関与する反応剤です。
  • 酸化的クロスカップリング
  • 金塩触媒によるホモカップリング
  • α,β-不飽和ケトンを用いる1,4-付加反応
  • エナンチオ選択的付加反応
  • アントラニルアミドが保護されたアリールボロン酸の合成のための鈴木-宮浦カップリング
  • キノンのC-H官能基化
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
441627-VAR:
441627-5G:
441627-BULK:
441627-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G K Surya Prakash et al.
Organic letters, 6(13), 2205-2207 (2004-06-18)
[reaction: see text] A mixture of nitrate salt and chlorotrimethylsilane is found to be an efficient regioselective nitrating agent for the ipso-nitration of arylboronic acids to produce the corresponding nitroarenes in moderate to excellent yields. High selectivity, simplicity, and convenience