Merck
431966
Sigma-Aldrich
4-ホルミルフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
4-(ジヒドロキシボリル)ベンズアルデヒド, 4-ボロノベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.94
Beilstein:
3030770
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
mp
237-242 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
OB(O)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI Key
VXWBQOJISHAKKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ホルミルベンゼンボロン酸は鈴木クロスカップリング反応の基質であり、次の反応の試薬として使用できます。
  • 水中でのパラジウム触媒鈴木宮浦クロスカップリング。
  • アリールボロン酸とヨード化フルオロアルキルとの銅媒介無リガンド好気的フルオロアルキル化。
  • ニトロアレーンとアリールボロン酸との無リガンド銅触媒カップリング。
  • トリエチルアミン触媒3成分Hantzsch縮合。
  • 銅触媒ニトロ化。
  • Trametes hirsutaにより触媒されるジアルケンの酸化的モノ開裂。
  • アリールボロン酸と無水カルボン酸または塩化アシルとのパラダサイクル触媒クロスカップリング。
  • パラジウム触媒好気性酸化的クロスカップリング反応。
  • 高効率色素増感太陽電池に使用するジチアフルベニルユニットを電子供与体とする増感剤の合成。
  • グラム陽性菌に対して活性の新しいタンパク質合成阻害剤の合成。
  • ヘキサホモトリオキサカリックス[3]アレーンの上縁の鈴木アリール-アリールカップリング。
  • 1,5-エンインをシクロペンテンおよびスピロシクロペンテンに変換するロジウム触媒環化。
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
431966-1G:
431966-VAR:
431966-25G:
431966-BULK:
431966-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new and simple synthetic approach to functionalized sulphone derivatives by the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Kotha S and Ghosh AK
Indian J. Chem. B, 45(1), 227-231 (2006)
Nora R Eibergen et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 13(4), 574-583 (2012-03-01)
In an effort to identify novel antibacterial chemotypes, we performed a whole-cell screen for inhibitors of Staphylococcus aureus growth and pursued those compounds with previously uncharacterized antibacterial activity. This process resulted in the identification of a benzothiazolium salt, ABTZ-1, that
Shi-En Chen et al.
Analytica chimica acta, 1124, 40-51 (2020-06-15)
Glucosylsphingosine (GlcS) in plasma is considered to be a reliable biomarker of Gaucher disease. The detection difficulty of GlcS is that it is difficult to achieve simultaneous separation and quantification with its isomer galactosylsphingosine (GalS), a biomarker of Krabbe disease.
Suzuki Coupling at the 2-Position of Densely Functionalized Pyrimidones
Colarusso, Stefania; et al.
Synthesis, 8, 1343-1350 (2006)
Caroline E Paul et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(27), 3303-3305 (2012-02-24)
The first report of a biocatalytic regioselective oxidative mono-cleavage of dialkenes was successfully achieved employing a cell-free enzyme preparation from Trametes hirsuta at the expense of molecular oxygen. Selected reactions were performed on a preparative scale affording high to excellent