Merck
431958
Sigma-Aldrich
2-ホルミルフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
2-(ジヒドロキシボリル)ベンズアルデヒド, 2-ボロノベンズアルデヒド, NSC 157839
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.94
Beilstein:
3030776
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
mp
115-120 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI Key
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
431958-1G:
431958-5G:
431958-VAR:
431958-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)