Merck
441651
Sigma-Aldrich
3-ホルミルフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-(ジヒドロキシボリル)ベンズアルデヒド, 3-ボロノベンズアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
149.94
Beilstein:
3030769
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
mp
109-113 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
OB(O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5,10-11H
InChI Key
HJBGZJMKTOMQRR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
使用した試薬:
  • メロシアニン色素のフッ化物選択的化学シグナル伝達挙動に対するボロン酸の影響を研究するため
  • 没食子酸エピガロカテキンの励起子結合CDプローブとして
γ-グルタミルトランスペプチダーゼの生物学的阻害剤
以下に関連する反応物:
  • パラジウム触媒ホモカップリング
  • 鈴木カップリング反応
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
441651-BULK:
441651-5G:
441651-1G:
441651-VAR:
441651-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mijun Peng et al.
Journal of chromatography. A, 1474, 8-13 (2016-11-09)
Rapid and efficient extraction of bioactive glycosides from complex natural origins poses a difficult challenge, and then is often inherent bottleneck for their highly utilization. Herein, we propose a strategy to fabricate boronate affinity based surface molecularly imprinted polymers (MIPs)
Hua-Wei Liu et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(13), 1545-1556 (2017-04-19)
Sialic acids play important roles in mammalian development, cell-cell attachment, and signaling. As cancer cells utilize their overexpressed sialylated antigens to propagate metastases, the development of probes for sialic acids is of high importance. Herein, we report three luminescent cyclometalated