アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
136 °C (dec.) (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
OB(O)c1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C5H5BO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
InChI Key
JUWYQISLQJRRNT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
安定色素増感型太陽電池の合成のための鈴木カップリングに関わる反応
以下の生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
以下の生理活性分子の合成に関わる反応物質です。
- HIF-1インヒビター合成のためのヘテロアリール化
- エフリン結合を阻害するジサリチル酸フラニル誘導体
- HIV-1インテグラーゼ阻害剤
- 上皮増殖因子受容体インヒビター
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
512346-5G:
512346-1G:
512346-BULK:
512346-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
ACS applied materials & interfaces, 10(20), 17081-17088 (2018-05-03)
Effective long-term monitoring of tumor growth is significant for the evaluation of cancer therapy. Aggregation-induced emission-active near-infrared (NIR) fluorescent organic nanoparticles (TPFE-Rho dots) are designed and synthesized for long-term in vitro cell tracking and in vivo monitoring of tumor growth.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(6), 3043-3052 (2014-03-13)
We report here the synthesis of 2-aminothiazolones along with their biological properties as novel anti-HIV agents. Such compounds have proven to act through the inhibition of the gp120-CD4 protein-protein interaction that occurs at the very early stage of the HIV-1